Fontos dokumentumok
234222
Diacetin
technical grade, 50%
Szinonimák:
Glycerol diacetate
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
6.1 (vs air)
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Forma
liquid
koncentráció
50%
törésmutató
n20/D 1.440 (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
carbon disulfide: insoluble (practically)(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
sűrűség
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)OCC(O)COC(C)=O.CC(=O)OCC(CO)OC(C)=O
InChI
1S/2C7H12O5/c1-5(8)11-3-7(10)4-12-6(2)9;1-5(9)11-4-7(3-8)12-6(2)10/h7,10H,3-4H2,1-2H3;7-8H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWSUHSVPDUPKDH-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?