Fontos dokumentumok
W320218
Methyl 2-pyrrolyl ketone
≥98%, FG
Szinonimák:
2-Acetylpyrrole, Methyl 2-pyrrolyl ketone
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
≥98%
bp
220 °C (lit.)
mp
88-93 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
bread; coumarin; licorice; musty; nutty; walnut
SMILES string
CC(=O)c1ccc[nH]1
InChI
1S/C6H7NO/c1-5(8)6-3-2-4-7-6/h2-4,7H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IGJQUJNPMOYEJY-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- RIFM fragrance ingredient safety assessment, methyl 2-pyrrolyl ketone, CAS Registry Number 1072-83-9.: This research presents a safety assessment of methyl 2-pyrrolyl ketone for its use in fragrances, highlighting its toxicological profile and regulatory considerations (Api AM, Belsito D, Botelho D, et al., 2024, Api et al., 2024).
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?