Merck
525073
Sigma-Aldrich
Triacetin
greener alternative
99%
Szinonimák:
1,2,3-Triacetoxypropane, 1,2,3-Triacetylglycerol, Glyceryl triacetate
Méret kiválasztása
1 L
27 600,00 Ft
4 L
59 300,00 Ft
20 L
203 000,00 Ft
27 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 L
27 600,00 Ft
4 L
59 300,00 Ft
20 L
203 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3COOCH2)2CHOCOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
218.20
Beilstein:
1792353
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
27 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőzsűrűség
7.52 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
99%
öngyulladási hőmérséklet
809 °F
robbanási határérték
1.05 %, 189 °F
7.73 %, 215 °F
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n25/D 1.429-1.431 (lit.)
bp
258 °C (lit.)
mp
3 °C (lit.)
sűrűség
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product can replace highly toxic diluents in membrane preparation and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses". Click here for more information.
Alkalmazás
Triacetin can be used as:
  • An additive in the preparation of flax fiber-polylactic acid (PLA) composites due to its compatibility with the polymer and ability to increase the elongation of the plastic.[1]
  • A reactant in the transesterification reaction with methanol using various catalysts.[2][3]
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
298.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
148 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2
Transesterification of triacetin with methanol on Nafion
Lopez DE, et al.
J. Catal., 245(2), 381-391 (2007)
Natural fibres as reinforcement in polylactic acid (PLA) composites
Oksman K, et al.
Composites Science and Technology, 63(9), 1317-1324 (2003)
Transesterification of triacetin with methanol on solid acid and base catalysts
Lopez DE, et al.
Applied Catalysis A: General, 295(2), 97-105 (2005)
Nilufer Yuksel et al.
International journal of pharmaceutics, 404(1-2), 102-109 (2010-11-26)
The purpose of this study was to form indomethacin (IND)-loaded poly(methyl methacrylate) (PMMA) microspheres having an extended drug release profile over a period of 24h. Microspheres were prepared by solvent evaporation method using sucrose stearate as a droplet stabilizer. When
Reeval Segel et al.
Molecular genetics and metabolism, 103(3), 203-206 (2011-04-09)
Canavan disease (CD MIM#271900) is a rare autosomal recessive neurodegenerative disorder presenting in early infancy. The course of the disease is variable, but it is always fatal. CD is caused by mutations in the ASPA gene, which codes for the