Merck
528072
Sigma-Aldrich
Propylene glycol diacetate
≥99.7%
Szinonimák:
DOWANOL® PGDA, 1,2-Diacetoxypropane, 1,2-Propanediol diacetate, Propylene diacetate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(OCOCH3)CH2OCOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
160.17
Beilstein:
1768914
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥99.7%
öngyulladási hőmérséklet
808 °F
törésmutató
n20/D 1.414 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
sűrűség
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(11-7(3)9)4-10-6(2)8/h5H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MLHOXUWWKVQEJB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Propylene glycol diacetate is a non ionic water soluble surfactant.
Alkalmazás
Propylene glycol diacetate may be used as an emulsifier, solubilizer or solvent in pharmaceuticals.
Jogi információk
Product of Dow Chemical
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)