Fontos dokumentumok
74103
Triacetin
analytical standard
Szinonimák:
1,2,3-Triacetoxypropane, 1,2,3-Triacetylglycerol, Glyceryl triacetate
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
7.52 (vs air)
Teszt
≥99.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
809 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
1.05 %, 189 °F
7.73 %, 215 °F
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.3% water
törésmutató
n20/D 1.429-1.432
n25/D 1.429-1.431 (lit.)
bp
258 °C (lit.)
mp
3 °C (lit.)
sűrűség
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
280.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?