Merck
W461216
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-2-hexenal
mixture of isomers, natural (US), ≥95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H14O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.20
FEMA-szám:
4612
UNSPSC kód:
12164502
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
botanical
Minőségi szint
grade
Halal
Kosher
natural (US)
szab. megfelelőség
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥95%
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; spicy; woody; minty
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h6-7H,3-5H2,1-2H3/b8-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYLMCYQHBRSDND-SOFGYWHQSA-N
Related Categories
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
309.9 °F
Lobbanási pont (C)
154.4 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)