Fontos dokumentumok
W319902
5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal
≥96%, FG
Szinonimák:
cocoa hexenal
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Teszt
≥96%
törésmutató
n20/D 1.534 (lit.)
sűrűség
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
bitter; chocolate; cocoa
SMILES string
[H]C(C(C1=CC=CC=C1)=CCC(C)C)=O
InChI
1S/C13H16O/c1-11(2)8-9-13(10-14)12-6-4-3-5-7-12/h3-7,9-11H,8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YURDCJXYOLERLO-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Characterization of aroma active volatile components in roasted mullet roe.: This study identifies 5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal as a key component contributing to the distinctive aroma profile of roasted mullet roe. This research provides insights into flavor science and the role of volatile compounds in food aroma, helping enhance product development in the food industry (Fang M et al., 2022).
- A 90-day subchronic toxicity study of 5-methyl-2-phenyl-2-hexenal in F344 rats.: This toxicological evaluation assesses the safety of 5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal, providing essential data for its use in various consumer products. Understanding its toxicological profile helps ensure safety in its application, crucial for regulatory approval and consumer safety (Ogawa K et al., 2021).
- 5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal in the scent gland secretion of male cave crickets, Troglophilus cavicola and T. neglectus (Ensifera: Rhaphidophoridae).: Describes the presence of 5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal in the scent glands of cave crickets, suggesting its role in chemical communication and possibly in mating behavior. Such studies enhance our understanding of animal behavior and pheromone-based communication systems (Leis HJ et al., 1998).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?