Merck
W461655
Sigma-Aldrich
2-Butyl-2-octenal
natural (US), ≥95%
Szinonimák:
2-Hexylidenehexanal
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H22O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.30
FEMA-szám:
4616
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
green; vegetable
grade:
Halal
Kosher
natural (US)
biológiai forrás:
botanical
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
botanical
Minőségi szint
grade
Halal
Kosher
natural (US)
szab. megfelelőség
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥95%
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; vegetable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C\C(=C\CCCCC)\CCCC
InChI
1S/C12H22O/c1-3-5-7-8-10-12(11-13)9-6-4-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3/b12-10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYGMPIZYNJGJKP-ZRDIBKRKSA-N
Related Categories
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)