Fontos dokumentumok
E29125
2-Ethyl-1,3-hexanediol
97%, Mixture of isomers
Szinonimák:
Ethylhexylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.451 (lit.)
bp
241-249 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
sűrűség
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC(O)C(CC)CO
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-8(10)7(4-2)6-9/h7-10H,3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWLALWYNXFYRGW-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- A boron extractant.
- A reactive solvent in the synthesis of magnetic iron-oxide nanoparticles by non-hydrolytic sol-gel method.
- A starting material in the selective synthesis of 2-ethyl-1-hydroxy-3-hexanone by oxidation using H2O2.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
276.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
136 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?