Fontos dokumentumok
W256102
cis-3-Hexenal solution
50% in triacetin, stabilized
Szinonimák:
(Z)-3-hexenal solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
tartalmaz
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
koncentráció
50% in triacetin
törésmutató
n20/D 1.44
bp
20 °C/0.2 mmHg
sűrűség
0.982 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
apple; fatty; green; fruity
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC\C=C/CC=O
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GXANMBISFKBPEX-ARJAWSKDSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Jogi nyilatkozat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
96.0 °F
Lobbanási pont (C)
35.55 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?