Merck
W270601
Sigma-Aldrich
2-Methylheptanoic acid
≥97%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)4CH(CH3)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.21
FEMA-szám:
2706
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2003
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
8.047
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
green; cheesy; waxy
grade:
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.425 (lit.)
bp
140 °C/30 mmHg (lit.)
sűrűség
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; cheesy; waxy
SMILES string
CCCCCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7(2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKBWMBRPILTCRD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Methylheptanoic acid has been identified in honey.
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Gang-Tian Zhu et al.
Journal of chromatography. A, 1564, 42-50 (2018-06-11)
Tailor-made chitosan fiber was prepared via hydrothermal treatment to serve as a micro-solid phase extraction (micro-SPE) sorbent for the analysis of petroleum acids (PAs) in crude oils. Chitosan fiber, which is commercial and cheap, has a diameter of about 10 μm
Ngan N T Nguyen et al.
Scientific reports, 8(1), 15486-15486 (2018-10-21)
Hepatitis C virus (HCV) exploits an extensive network of host proteins to maintain chronic infection. Using RNA-Seq technology, we identified 30 host genes that were differentially expressed in cell culture grown HCV (HCVcc)-infected cells. Of these candidate genes, we selected
Floral markers in honey of various botanical and geographic origins: a review.
Kaskonien? V & Venskutonis PR.
Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 9(6), 620-634 (2010)
Paul E Minkler et al.
Molecular genetics and metabolism, 120(4), 363-369 (2017-02-14)
While selectively quantifying acylcarnitines in thousands of patient samples using UHPLC-MS/MS, we have occasionally observed unidentified branched-chain C8 acylcarnitines. Such observations are not possible using tandem MS methods, which generate pseudo-quantitative acylcarnitine "profiles". Since these "profiles" select for mass alone
Andrew T Schuster et al.
Gastroenterology, 148(7), 1405-1416 (2015-02-24)
Defects in colonic epithelial barrier defenses are associated with ulcerative colitis (UC). The proteins that regulate bacterial clearance in the colonic epithelium have not been completely identified. The Drosophila chromosome-associated protein D3 (dCAP-D3) regulates responses to bacterial infection. We examined