Fontos dokumentumok
W275409
2-Methylpentanoic acid
≥98%, FCC, FG
Szinonimák:
2-Methylvaleric acid, (±)-2-Methylvaleric acid, 2-Methylpentanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.411
n20/D 1.414 (lit.)
bp
196-197 °C (lit.)
196-197 °C
sűrűség
0.916-0.923 g/mL at 25 °C
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
cheese; sour
SMILES string
CCCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVBFMEVBMNZIBR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Effects of medium chain triglycerides on hepatic fatty acid oxidation in clofibrate-fed newborn piglets.: This study investigates the effects of medium chain triglycerides, including 2-Methylpentanoic acid, on hepatic fatty acid oxidation in newborn piglets, providing insights into metabolic regulation and potential nutritional applications (Zhao et al., 2023).
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
199.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?