Merck
222453
Sigma-Aldrich
3-Methylvaleric acid
97% (GC)
Szinonimák:
3-Methylpentanoic acid, (±)-3-Methylvaleric acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH(CH3)CH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.16
Beilstein:
1720696
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97% (GC)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.416 (lit.)
bp
196-198 °C (lit.)
sűrűség
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
CCC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5(2)4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IGIDLTISMCAULB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Methylvaleric acid (3-Methylpentanoic acid) was used in the synthesis of 3-methyl-1-pentanol.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Complete structures of the sphingosine analog mycotoxins fumonisin B1 and AAL toxin TA : Absolute configuration of the side chains.
Shier WT, et al.
Tetrahedron Letters, 36(10), 1571-1574 (1995)
W E Mitch et al.
The Biochemical journal, 222(3), 579-586 (1984-09-15)
The effects of leucine, its metabolites, and the 2-oxo acids of valine and isoleucine on protein synthesis and degradation in incubated limb muscles of immature and adult rats were tested. Leucine stimulated protein synthesis but did not reduce proteolysis when
Yoshifumi Fujita et al.
Journal of receptor and signal transduction research, 27(4), 323-334 (2007-09-22)
Dresden G protein-coupled receptor (D-GPCR) is one of orphan G protein-coupled receptors (GPCR). Here we report the identification of the ligands and the characterization of D-GPCR. We investigated over 5000 compounds to evoke the response mediated by D-GPCR and identified