Fontos dokumentumok
W346306
4-Methylpentanoic acid
≥98%, FCC, FG
Szinonimák:
4-Methylvaleric acid, 4-Methylpentanoic acid, Isocaproic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.414 (lit.)
bp
199-201 °C (lit.)
sűrűség
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
pungent; cheesy
SMILES string
CC(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FGKJLKRYENPLQH-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
206.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
97 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?