Fontos dokumentumok
559016
4-Methylhexanoic acid
97%
Szinonimák:
(±)-4-Methylhexanoic acid, 4-Ethylpentanoic acid, 4-Methylcaproic acid, 4-Methylhexanoic acid
Teszt
97%
bp
109-112 °C/10 mmHg (lit.)
térfogatsúly
0.921 g/mL
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
CCC(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-6(2)4-5-7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DIVCBWJKVSFZKJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
110.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43.33 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)