Merck
W319503
Sigma-Aldrich
trans-2-Methyl-2-pentenoic acid
≥98%, FCC, FG
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5CH=C(CH3)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.14
FEMA-szám:
3195
EC-szám:
Európai Tanács szám:
4177
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
8.055
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.46 (lit.)
bp
123-125 °C/30 mmHg (lit.)
123-125 °C/30 mmHg
mp
26-28 °C (lit.)
sűrűség
0.979 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
jam; acidic; fruity; sour
SMILES string
CC\C=C(/C)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/b5-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JJYWRQLLQAKNAD-SNAWJCMRSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
226.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
108 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)