Merck
W304522
Sigma-Aldrich
(−)−α-Terpineol
greener alternative
natural, ≥96%, FCC, FG
Szinonimák:
(S)-2-(4-Methyl-3-cyclohexenyl)-2-propanol, (S)-p-Menth-1-en-8-ol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H18O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.25
FEMA-szám:
3045
Beilstein:
2325137
EC-szám:
Európai Tanács szám:
62c
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
2.014
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
lilac; citrus; woody; floral; pine
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 178.1010
Teszt
≥96%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1482 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
mp
31-35 °C (lit.)
sűrűség
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
α-terpineol
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
lilac; citrus; woody; floral; pine
SMILES string
CC1=CC[C@@H](C(O)(C)C)CC1
InChI
1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3/t9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WUOACPNHFRMFPN-SECBINFHSA-N
Általános leírás
α-Terpineol is a monoterpene alcohol. It is one of the components responsible for the antifungal activity of Melaleuca alternifolia (tea tree) essential oil. It is also found in Origanum essential oil and Rosmarinus officinalis essential oil.
α-Terpineol is a monoterpene compound mainly found in the essential oil (EO) of plants such as pine, rosemary and tea tree.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Alkalmazás
Estersof α-terpineol possess a fruity, characteristic lavender and bergamot-likefragrance and are widely used for their flavor value in bakery, frozen dairy,chewing gum, alcoholic and non-alcoholic beverages, and meat products.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Acute, sublethal, antifeedant, and synergistic effects of monoterpenoid essential oil compounds on the tobacco cutworm, Spodoptera litura (Lep., Noctuidae).
Hummelbrunner LA & Isman MB.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(2), 715-720 (2001)
Antimicrobial testings and gas chromatographic analysis of pure oxygenated monoterpenes 1, 8-cineole, ?-terpineol, terpinen-4-ol and camphor as well as target compounds in essential oils of pine (Pinus pinaster), rosemary (Rosmarinus officinalis), tea tree (Melaleuca alternifolia).
Jirovetz L, et al.
Scientia Pharmaceutica, 73(1), 27-38 (2005)
Antimicrobial and cytotoxic activities of Origanum essential oils.
Sivropoulou A, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(5), 1202-1205 (1996)
Comparative toxicity of Rosmarinus officinalis L. essential oil and blends of its major constituents against Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) on two different host plants.
Miresmailli S, et al.
Pest Management Science, 62(4), 366-371 (2006)
Lipase catalyzed esterification of a-terpineol with various organic acids: application of the Plackett?Burman design.
Rao P and Divakar S.
Process. Biochem., 36(11), 1125-1128 (2001)
Cikkek
Recent regulatory changes in the US and EU have put the focus on fragrance safety and ingredient transparency, including the MoCRA, to be implemented within the next two years. Manufacturers and suppliers must comply with these changes to ensure they are meeting consumer demand and industry expectations for safety.
Protocols
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis