Fontos dokumentumok
86477
(+)-Terpinen-4-ol
analytical standard
Szinonimák:
(S)-1-Isopropyl-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol, (S)-p-Menth-1-en-4-ol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Forma
(Liquid or Viscous Liquid)
optikai tisztaság
enantiomeric ratio: ~2:1
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.479
bp
211-213 °C (lit.)
sűrűség
0.933 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@]1(O)CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10(11)6-4-9(3)5-7-10/h4,8,11H,5-7H2,1-3H3/t10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRYLYDPHFGVWKC-SNVBAGLBSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
174.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
79 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis