Merck
W304506
Sigma-Aldrich
Terpineol
mixture of isomers, 96%, FG
Szinonimák:
α,α,4-trimethyl-3-cyclohexene-1-methanol, 2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-propanol, p-menth-1-en-8-ol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H18O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.25
FEMA-szám:
3045
EC-szám:
Európai Tanács szám:
62
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
2.230
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
lilac; woody; floral; citrus; pine
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 178.1010
Teszt
96%
Forma
viscous liquid
összetétel
d-terpineol, <1.0%
a-terpineol, ≥55.0%
b-terpineol, <10.0% (cis)
b-terpineol, <13.0% (trans)
g-terpineol, <23.0%
bp
213-218 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble 1.25ml/10ml, clear to slightly hazy, colorless to light yellow (50% ethanol)
ethanol: soluble 2.5ml/10ml, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
ethanol: soluble 5mL/10mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow (70% Ethanol)
sűrűség
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
terpineol (mixture of isomers), α-terpineol
Érzékszervi
lilac; woody; floral; citrus; pine
SMILES string
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
α-Terpineol is a cyclic monoterpene. It is one of the major monoterpenol component of the cultivar Gewürztraminer and other aroma-rich grape varieties. α-Terpineol, a monoterpenoid alcohol, has been investigated for its anticonvulsant activity. It was one of the insecticidal constituent of the essential oils of Dahlia pinnata.FCC includes the following isomers in the listed purity: alpha-, (E)-beta, (Z)-beta, gamma-, terpinen-4-ol, and terpinen-1-ol.
Alkalmazás
α-Terpineol is the suitable aroma standard used to study the influence of the drying method on volatile compounds of Origanum vulgare. It may be employed as a highly viscous solvent in the preparation of photocatalytic transparent TiO2 thin film.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
190.4 °F - Information taken from reference works and the literature.
Lobbanási pont (C)
88 °C - Information taken from reference works and the literature.
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Preparation of photocatalytic TiO2 transparent thin film by thermal decomposition of Ti-alkoxide with a-terpineol as a solvent.
Negishi N and Takeuchi K.
Thin Solid Films, 392(2), 249-253 (2001)
Da-Cheng Wang et al.
Natural product research, 29(18), 1748-1751 (2015-01-08)
The aim of this research was to determine the chemical composition of the essential oils of Dahlia pinnata, their insecticidal activity against Sitophilus zeamais and Sitophilusoryzae and to isolate insecticidal constituents. Based on bioactivity-guided fractionation, active constituents were isolated and
Composition of oregano essential oil (Origanum vulgare) as affected by drying method.
Figiel A, et al.
Journal of Food Engineering, 98(2), 240-247 (2010)
Evolution of the anticonvulsant activity of α-terpineol.
de Sousa DP, et al.
Pharmaceutical biology, 45(1), 69-70 (2007)
Diane M Martin et al.
Phytochemistry, 65(9), 1223-1229 (2004-06-09)
The flavour and aroma of certain Vitis vinifera grape varieties is dominated by volatile terpenes and small volatile aldehydes. Monoterpenes contribute to the final grape and wine aroma and flavour in form of free volatiles and as glycoside conjugates of
Protocols
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis