Fontos dokumentumok
432628
α-Terpineol
90%, technical grade
Szinonimák:
alpha-Terpineol
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
törésmutató
n20/D 1.482 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
mp
31-35 °C (lit.)
sűrűség
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC1=CC[C@H](CC1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- a-Terpineol, a natural monoterpene: A review of its biological properties: This review article explores the wide range of biological activities of a-terpineol, including antimicrobial, anti-inflammatory, and anticancer properties, providing a comprehensive overview of its therapeutic potential (C Khaleel, N Tabanca, G Buchbauer, 2018).
- Production, properties, and applications of a-terpineol: Discusses the production methods, physical and chemical properties, and various industrial applications of a-terpineol, highlighting its importance in food and bioprocess technologies (A Sales et al., 2020).
- Antifungal activity of citral, octanal and a-terpineol against Geotrichum citri-aurantii: This article examines the effectiveness of a-terpineol, along with other compounds, in inhibiting the growth of a fungal pathogen affecting citrus fruits, showcasing its potential as a natural fungicide (H Zhou et al., 2014).
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?