Fontos dokumentumok
46080
Ethyl cellulose
48.0-49.5% (w/w) ethoxyl basis
Teszt
48.0-49.5% (w/w) (ethoxyl)
Forma
coarse powder
powder
öngyulladási hőmérséklet
698 °F
szín
beige
törésmutató
n20/D 1.47 (lit.)
viszkozitás
30-70 mPa.s, 5 % in toluene/ethanol 80:20(25 °C)
sűrűség
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O1[C@H](C(C(C(C1COCC)OCC)OCC)OCC)O[C@@H]2C(OC(C(C2OCC)OCC)OCC)COCC
InChI
1S/C28H54O11/c1-9-29-17-19-21(31-11-3)23(32-12-4)26(35-15-7)28(38-19)39-22-20(18-30-10-2)37-27(36-16-8)25(34-14-6)24(22)33-13-5/h19-28H,9-18H2,1-8H3/t19?,20?,21?,22-,23?,24?,25?,26?,27?,28+/m1/s1
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?