Fontos dokumentumok
W354503
Ethyl 3-hydroxyhexanoate
≥98%, FG
Szinonimák:
3-hydroxyhexanoic acid ethyl ester, Ethyl 3-hydroxy caproate
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.428 (lit.)
bp
90-92 °C/14 mmHg (lit.)
sűrűség
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
grape; green; citrus; fruity; sweet
SMILES string
CCCC(O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O3/c1-3-5-7(9)6-8(10)11-4-2/h7,9H,3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYRIITRHDCNUHV-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Novel Antiviral Activity of Ethyl 3-Hydroxyhexanoate Against Coxsackievirus B Infection.: Discusses the potential antiviral properties of Ethyl 3-hydroxyhexanoate, positioning it as a candidate for therapeutic use against Coxsackievirus, with implications for pharmaceutical applications and virology (Olasunkanmi et al., 2022).
- RIFM fragrance ingredient safety assessment, ethyl 3-hydroxyhexanoate, CAS Registry Number 2305-25-1.: A comprehensive safety assessment of Ethyl 3-hydroxyhexanoate used in fragrance formulations, emphasizing its toxicological profile and safe usage in consumer products (Api et al., 2020).
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?