Fontos dokumentumok
W304603
Terpinolene
≥95%, FG
Szinonimák:
4-Isopropylidene-1-methylcyclohexene, p-Menth-1,4(8)-diene, p-Meth-1-en-8-yl-formate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
EU 1334/2008 & 872/2012
gőzsűrűség
~4.7 (vs air)
gőznyomás
~0.5 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥95%
törésmutató
n20/D 1.489 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
sűrűség
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
fresh; woody; citrus; pine; sweet
SMILES string
C\C(C)=C1/CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4H,5-7H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MOYAFQVGZZPNRA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Based on HPLC and HS-GC-IMS Techniques, the Changes in the Internal Chemical Components of Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. Fruit at Different Harvesting Periods Were Analyzed.: This study utilized high-performance liquid chromatography and headspace gas chromatography-ion mobility spectrometry to examine changes in internal chemical components, including terpinolene, of Schisandra chinensis during various harvest periods, offering insights into optimal harvest timing for maximum chemical efficacy (Sun et al., 2024).
- Exogenous methyl jasmonate treatment induced the transcriptional responses and accumulation of volatile terpenoids in Oenanthe javanica (Blume) DC.: Research focused on the effect of methyl jasmonate on the accumulation of volatile terpenoids, such as terpinolene, in Oenanthe javanica, demonstrating enhanced production of these compounds which are critical for plant defense mechanisms (Feng et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
141.8 °F - Seta closed cup
Lobbanási pont (C)
61 °C - Seta closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis