Fontos dokumentumok
11584
(−)-Terpinen-4-ol
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Szinonimák:
(R)-1-Isopropyl-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol, (R)-p-Menth-1-en-4-ol
Teszt
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
optikai aktivitás
[α]20/D -25±6°, neat
optikai tisztaság
enantiomeric ratio: ~2:1
törésmutató
n20/D 1.479
sűrűség
0.934 g/mL at 20 °C
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC(C)[C@@]1(O)CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10(11)6-4-9(3)5-7-10/h4,8,11H,5-7H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRYLYDPHFGVWKC-JTQLQIEISA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
174.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
79 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?