Fontos dokumentumok
86480
Terpineol
mixture of isomers
Szinonimák:
Alpha-Terpineol
Teszt
60.0-85.0% (GC)
Forma
viscous liquid
összetétel
α-terpineol, 60.0-85.0%
β-terpineol, 0.5-13.0%
γ-terpineol, 10.0-25.0%
szennyeződések
≤1.0% water
törésmutató
n20/D 1.484
bp
213-218 °C (lit.)
sűrűség
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Kiszerelés
Vigyázat
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
190.4 °F
Lobbanási pont (C)
88 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis