Fontos dokumentumok
8.14759
Sigma-Aldrich
Terpineol
(mixture of isomers) for synthesis
Szinonimák:
Terpineol isomer mixture
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H18O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
232-268-1
NACRES:
NA.22
gőznyomás
3 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥80% (GC)
form
solid or liquid
hatékonyság
4300 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
213-218 °C (lit.)
mp
15-35 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 88 °C
sűrűség
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Encapsulation and release of 4-terpineol: A study described the encapsulation of 4-terpineol with β-cyclodextrin, detailing the inclusion mechanism and characterization, along with a humidity-triggered release system. This highlights its potential in controlled delivery applications (Cheng et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay isomers (GC, area%): ≥ 80.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.932 - 0.936
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available