Fontos dokumentumok
236071
N,N′-Bis(salicylidene)ethylenediamine
98%
Szinonimák:
2,2′-Ethylenebis(nitrilomethylidene)diphenol, N,N′-Ethylenebis(salicylimine)
Teszt
98%
mp
127-128 °C (lit.)
oldhatóság
water: insoluble(lit.)
funkcionális csoport
amine
imine
SMILES string
Oc1ccccc1\C=N\CC\N=C\c2ccccc2O
InChI
1S/C16H16N2O2/c19-15-7-3-1-5-13(15)11-17-9-10-18-12-14-6-2-4-8-16(14)20/h1-8,11-12,19-20H,9-10H2/b17-11+,18-12+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEUMANXWQDHAJV-JYFOCSDGSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.