Merck
00483
Sigma-Aldrich
Isobutyl acetoacetate
≥98.0% (GC)
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COCH2COOCH2CH(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.19
Beilstein:
1761405
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
39022304
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
bp
100 °C/22 mmHg (lit.)
sűrűség
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
ketone
SMILES string
CC(C)COC(=O)CC(C)=O
CC(C)COC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-6(2)5-11-8(10)4-7(3)9/h6H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZYXNLVMBIHVDRH-UHFFFAOYSA-N
Vigyázat
may discolor to yellow on storage
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
172.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
78 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)