Merck
W221902
Sigma-Aldrich
Butyraldehyde
≥96.0%
Szinonimák:
Butanal
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
72.11
FEMA-szám:
2219
Beilstein:
506061
EC-szám:
Európai Tanács szám:
91
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
5.003
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
cocoa; green; musty; pungent
grade:
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Kosher
szab. megfelelőség
FDA 21 CFR 117
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
gőznyomás
90 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥96.0%
öngyulladási hőmérséklet
390 °F
robbanási határérték
12.5 %
törésmutató
n20/D 1.380 (lit.)
bp
75 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
sűrűség
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
cocoa; green; musty; pungent
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 10 ppm
Egyéb megjegyzések
Natural occurrence: Apple, pear, carrot, white bread, beer, cooked rice.
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
<50.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
< 10 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
N Gregory et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 44(8), 1223-1227 (2006-03-17)
Bovine soles and shavings from the heel were used in laboratory tests that examined the softening and swelling effects of rainwater, cow slurry (faeces plus urine), urine, silage effluent, and washings from recently laid concrete. Formalin, glutaraldehyde and butyraldehyde were
Zhifeng Huang et al.
PloS one, 7(5), e36423-e36423 (2012-05-11)
Keratinocyte growth factor 1 (KGF-1) has proven useful in the treatment of pathologies associated with dermal adnexae, liver, lung, and the gastrointestinal tract diseases. However, poor stability and short plasma half-life of the protein have restricted its therapeutic applications. While
Daniel Norberg et al.
Journal of computational chemistry, 29(3), 392-406 (2007-07-04)
The stepwise and concerted pathways for the McLafferty rearrangement of the radical cations of butanal (Bu(+)) and 3-fluorobutanal (3F-Bu(+)) are investigated with density functional theory (DFT) and ab initio methods in conjunction with the 6-311+G(d,p) basis set. A concerted transition
Virender K Rehan et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 301(1), L1-L8 (2011-04-12)
The underlying mechanisms and effector molecules involved in mediating in utero smoke exposure-induced effects on the developing lung are only beginning to be understood. However, the effects of a newly discovered category of smoke, i.e., thirdhand smoke (THS), on the
Yiannis C Fiamegos et al.
Analytica chimica acta, 609(2), 175-183 (2008-02-12)
A suitable method for the gas chromatographic determination of 10 characteristic carbonyls in biological and oil samples based on the in-drop formation of hydrazones by using 2,4,6-trichlorophenylhydrazine (TCPH), has been developed. The derivatisation-extraction procedure was optimized separately for aqueous and