Fontos dokumentumok
03273
Salicylaldehyde
analytical standard
Szinonimák:
2-Hydroxybenzaldehyde
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.2 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 33 °C)
Teszt
≥98.5% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.573 (lit.)
n20/D 1.573
bp
197 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
sűrűség
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Oc1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?