Fontos dokumentumok
223387
Nickel(II) chloride hexahydrate
ReagentPlus®
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
100
200
termékcsalád
ReagentPlus®
Forma
powder or crystals
koncentráció
23.0-26.0% Ni (EDTA titration)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ni]Cl
InChI
1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LAIZPRYFQUWUBN-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- Synthesis of tetra-substituted pyrrole derivatives via four-component condensation reaction of aromatic aldehydes, benzylamines, β-ketoesters and nitroalkanes.
- In combination with 1,2-ethanedithiol for the deprotection of tetrahydropyranyl (THP) and tert-butyldimethylsilyl (TBS) ethers to their corresponding hydroxyl compounds.
- Synthesis of 3,4-dihydropyrimidinones from aldehydes and β-keto esters via Biginelli condensation.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?