Merck
84160
Sigma-Aldrich
Salicylaldehyde
redist., ≥99.0% (GC)
Szinonimák:
2-Hydroxybenzaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
2-(HO)C6H4CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.12
Beilstein:
471388
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
4.2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 33 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
minőség
redist.
szennyeződések
≤0.2% water
törésmutató
n20/D 1.573 (lit.)
n20/D 1.573
bp
197 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
sűrűség
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
Oc1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Salicylaldehyde can be used to synthesize:
  • Salicylidene-tris(aminomethyl)ethane chelating agent which can form metal chelates with Fe3+, probes for 19F magnetic resonance imaging.
  • Schiff base ligands via condensation with cycloalkylamines.
  • 3-acetylcoumarin, an intermediate for the synthesis of various pyrrolidone fused coumarins and furan fused coumarins.
  • Biologically important 2-amino-4H-chromene scaffolds via multicomponent reaction with nitroalkanes and malononitrile.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A detailed investigation of the multicomponent reaction of salicylaldehyde, ethyl acetoacetate and isocyanides under microwave heating.
Amanpour T, et al.
Tetrahedron, 71(39), 7159-7169 (2015)
Fluorous-Soluble Metal Chelate for Sensitive Fluorine-19 Magnetic Resonance Imaging Nanoemulsion Probes.
Jahromi AH, et al.
ACS Nano (2018)
Solvent-free cascade reaction: direct multicomponent assembling of 2-amino-4H-chromene scaffold from salicylaldehyde, malononitrile or cyanoacetate and nitroalkanes.
Elinson MN, et al.
Tetrahedron, 66(23), 4043-4048 (2010)
Organometallic-mediated radical polymerization using well-defined Schiff base cobalt (II) complexes.
Silva YF, et al.
Journal of Coordination Chemistry, 1-22 (2018)
Wen-Yong Han et al.
Organic letters, 14(4), 976-979 (2012-02-02)
The catalytic enantioselective three-component Petasis reaction among salicylaldehydes, amines, and organoboronic acids with a newly designed thiourea-binol catalyst is presented. A broad range of alkylaminophenols can be obtained in good yield (up to 92%) and good to high enantioselectivity (up