Fontos dokumentumok
48479
Supelco
ASTM® D5307 Crude oil internal standard
certified reference material, (equal weights of the hydrocarbons listed)
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
ASTM® D5307
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 25 mL
koncentráció
(equal weights of the hydrocarbons listed)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
petroleum
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Alkalmazás
ASTM® D5307 crude oil internal standard has been used in the quantitative determination of diamondoid compounds like adamantane in specific organic solvents like dichloromethane, hexane, carbon-tetrachloride, hexane , heptadecane, hexadecane, pentadecane and tetradecane, using infrared attenuated total reflection spectroscopy (IR-ATR).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
Equal weights of the hydrocarbons listed. Add to the crude oil sample as the internal standard.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Analit
Leírás
    Heptadecane 25 % (w/w)
    Hexadecane 25 % (w/w)
    Pentadecane 25 % (w/w)
    Tetradecane 25 % (w/w)
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
101 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Quantification of adamantane in organic media via infrared attenuated total reflection spectroscopy
Luzinova Y, et al.
Organic Geochemistry, 40, 1143-1150 (2009)