Merck
W292303
Sigma-Aldrich
Propionaldehyde
≥97%, FG
Szinonimák:
Propanal
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
58.08
FEMA-szám:
2923
Beilstein:
506010
EC-szám:
Európai Tanács szám:
90
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
5.002
NACRES:
NA.21
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
2 (vs air)
gőznyomás
18.77 psi ( 55 °C)
4.89 psi ( 20 °C)
Teszt
≥97%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
404 °F
robbanási határérték
17 %, 26 °F
2.6 %, 31 °F
törésmutató
n20/D 1.362 (lit.)
bp
46-50 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
sűrűség
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
chocolate; cocoa; nutty; whiskey; wine-like
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)CC
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Natural occurrence: Apple, banana, blue cheese, cauliflower, cooked pork, grape brandy, potato chips, sake, tea, whiskey and wine.
Propionaldehyde is a key volatile constituent of whole Granny Smith apples, onions and ginger.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 5-10 ppm
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-22.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-30 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Volatile Phoducts of Apples III. Identification of Aldehydes and Ketones.
Huelin FE
Australian Journal of Biological Sciences, 5(3), 328-334 (1952)
Onion flavor and odor, the volatile flavor components of onions.
Carson JF & Wong FF
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 9(2), 140-143 (1961)
Cynthia A Morgan et al.
Chemico-biological interactions, 234, 29-37 (2014-12-03)
The human aldehyde dehydrogenase (ALDH) superfamily consists of at least 19 enzymes that metabolize endogenous and exogenous aldehydes. Currently, there are no commercially available inhibitors that target ALDH1A1 but have little to no effect on the structurally and functionally similar
Lian Hua Luo et al.
Applied microbiology and biotechnology, 89(3), 697-703 (2010-10-05)
Although the de novo biosynthetic mechanism of 3-hydroxypropionic acid (3-HP) in glycerol-fermenting microorganisms is still unclear, the propanediol utilization protein (PduP) of Lactobacillus species has been suggested to be a key enzyme in this regard. To verify this hypothesis, a
Lian Hua Luo et al.
Bioresource technology, 103(1), 1-6 (2011-10-25)
The pduP gene encodes a propionaldehyde dehydrogenase (PduP) was investigated for the role in 3-hydroxypropionic acid (3-HP) glycerol metabolism in Klebsiella pneumoniae. The enzyme assay showed that cell extracts from a pduP mutant strain lacked measurable dehydrogenase activity. Additionally, the