Merck
W292312
Sigma-Aldrich
Propionaldehyde
natural, ≥98%, FG
Szinonimák:
Propanal
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
58.08
FEMA-szám:
2923
Beilstein:
506010
EC-szám:
Európai Tanács szám:
90
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
5.002
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
chocolate; cocoa; nutty; whiskey; wine-like
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
gőzsűrűség
2 (vs air)
gőznyomás
18.77 psi ( 55 °C)
4.89 psi ( 20 °C)
Teszt
≥98%
öngyulladási hőmérséklet
404 °F
robbanási határérték
17 %, 26 °F
2.6 %, 31 °F
törésmutató
n20/D 1.362 (lit.)
bp
46-50 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
sűrűség
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
chocolate; cocoa; nutty; whiskey; wine-like
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)CC
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-22.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-30 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Palina S Nepachalovich et al.
Free radical research, 54(10), 732-744 (2020-10-20)
Vicinal diols and its derivatives can be exploited as model compounds for the investigation of radiation-induced free-radical transformations of hydroxyl-containing biomolecules such as carbohydrates, phospholipids, ribonucleotides, amino acids, and peptides. In this paper, for the first time, the prospects of
Li Zhou et al.
The journal of physical chemistry. A, 121(23), 4464-4474 (2017-05-13)
Two different experimental methods (relative rate and absolute rate methods) were used to measure the rate coefficients for the reactions of NO