Merck
294667
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-pentenal
97%
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5CH=C(CH3)CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.14
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.45 (lit.)
bp
137-138 °C/765 mmHg (lit.)
sűrűség
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)\C(C)=C\CC
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-6(2)5-7/h4-5H,3H2,1-2H3/b6-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IDEYZABHVQLHAF-GQCTYLIASA-N
Általános leírás
Hydrodeoxygenation and hydrogenation of 2-methyl-2-pentenal on supported platinum, palladium and copper catalysts has been reported.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hydrogenation and Hydrodeoxygenation of 2-methyl-2-pentenal on supported metal catalysts.
Pham TT, et al.
J. Catal., 266(1), 9-14 (2009)