Merck
W222003
Sigma-Aldrich
Isobutyraldehyde
≥98%, FG
Szinonimák:
2-Methylpropanal, Isobutanal, 2-Methylpropionaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
72.11
FEMA-szám:
2220
Beilstein:
605330
EC-szám:
Európai Tanács szám:
92
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
5.004
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
fresh; green; floral
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
gőznyomás
66 mmHg ( 4.4 °C)
Teszt
≥98%
öngyulladási hőmérséklet
384 °F
robbanási határérték
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
törésmutató
n20/D 1.374 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
oldhatóság
60 g/L at 25 °C
sűrűség
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
fresh; green; floral
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Isobutyraldehyde is an aliphatic aldehyde that can be used as a flavoring agent. It has been identified as one of the volatile flavor components in wheat essence. Some humans are anosmic towards the odor of isobutanal.
Alkalmazás
  • Single-Atom palladium engineered cobalt nanocomposite for selective aerobic oxidation of sulfides to sulfoxides.: This study presents a novel approach using a palladium-engineered cobalt nanocomposite that promotes the selective aerobic oxidation of sulfides, with isobutyraldehyde acting as an important reagent in the process, offering potential for more efficient and environmentally friendly chemical synthesis (Ma et al., 2024).
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-11.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-24 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1462-1463 (1997)
Wheat flavor components
Mcwilliams M & Mackey AC
Journal of Food Science, 34(6), 493-496 (1969)
Specific anosmia to isobutyraldehyde: the malty primary odor.
MOORE JE, et al.
Chemical Senses, 2(1), 17-25 (1976)
Hyunwoo Kim et al.
Organic letters, 11(1), 157-160 (2008-12-10)
Addition of isobutyraldehyde to 1,2-bis(2-hydroxyphenyl)-1,2-diaminoethane (mother diamine) cleanly gives a stable, fused imidazolidine-dihydro-1,3-oxazine ring complex. However, vigorous heating of the fused ring complex gives the diaza-Cope rearrangement product with excellent yield and stereoselectivity. A variety of alkyl aldehydes have been
Bettina M Pause et al.
Psychophysiology, 40(2), 209-225 (2003-06-25)
The aim of the present study was to investigate the similarities and differences in the olfactory and visual processing of emotional stimuli in healthy subjects and in patients with major depressive disorder (MDD). Twenty-five inpatients were investigated after admission to