Merck
64409
Supelco
Propionaldehyde
analytical standard
Szinonimák:
Propanal
Méret kiválasztása
1 ML
20 300,00 Ft
5 ML
78 600,00 Ft
20 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 ML
20 300,00 Ft
5 ML
78 600,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
58.08
Beilstein:
506010
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
20 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
2 (vs air)
gőznyomás
18.77 psi ( 55 °C)
4.89 psi ( 20 °C)
Teszt
≥98.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
404 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
17 %, 26 °F
2.6 %, 31 °F
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.360-1.365
n20/D 1.362 (lit.)
bp
46-50 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
sűrűség
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
[H]C(=O)CC
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Propionaldehyde is a volatile organic compound, which belongs to the class of flavor & fragrance standards for use in the food, beverage and cosmetic industry.[1] These standards are widely used to add taste and/or smell to products without aroma, to mask unpleasant odors and to maintain stability of original flavor.
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Alkalmazás
Propionaldehyde may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in:
  • Food products and cosmetics using gas-chromatography with photo ionization detection (GC-PID).[1]
  • Infant formulas using gas chromatography with flame ionization detection (GC-FID).[2]
  • Household products using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).[3]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-22.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-30 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Headspace gas chromatographic method for determining volatile compounds in infant formulas
Romeu-Nadal M, et al.
Journal of Chromatography A, 1046(1-2), 235-239 (2004)
Development of a headspace GC/MS analysis for carbonyl compounds (aldehydes and ketones) in household products after derivatization with O-(2, 3, 4, 5, 6-pentafluorobenzyl) hydroxylamine
Sugaya N, et al.
Analytical Sciences, 20(5), 865-870 (2004)
Analysis of Volatile Compounds in Food and Cosmetic, Using the Purge and Trap Injector Coupled to a Gas Chromatograph with Photo Ionization Detector
Zhao Y, et al.
International Journal of Chemistry (Canadian Center of Science and Education), 2(1), 55-55 (2010)
Galina T Shishkina et al.
Psychopharmacology, 232(5), 851-860 (2014-08-20)
Glucocorticoids facilitate coping with stress, but their high levels have been also implicated in mood disorders. Due to this duality, the role of glucocorticoid signaling in the development of the first episodes of stress-induced depression remains unclear. To address this
S Böttcher et al.
Food chemistry, 169, 492-498 (2014-09-23)
The aim of the present study was to evaluate the off-flavour masking potential of pea dextrin (PD) in emulsions rich in ω-3 and ω-6-fatty acids in comparison with maltodextrin (MD) and 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HPBCD). After optimisation of the homogenisation procedure, stable