Merck
W288403
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-1-propanol
≥97%, FG
Szinonimák:
α-Ethylbenzyl alcohol, (±)-1-Phenylpropanol
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5CH(C6H5)OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.19
FEMA-szám:
2884
Beilstein:
1906759
EC-szám:
Európai Tanács szám:
82
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
eCl@ss:
39023126
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
2.033
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.52 (lit.)
bp
103 °C/14 mmHg (lit.)
sűrűség
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
balsam; floral; sweet
SMILES string
CCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DYUQAZSOFZSPHD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Phenyl-1-propanol is a secondary alcohol that can be used as a flavoring agent.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
194.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
90 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 2196-2196 (1997)
Arvind Rajendran et al.
Journal of chromatography. A, 1076(1-2), 183-188 (2005-06-25)
The supercritical fluid chromatography (SFC) separation of the enantiomers of 1-phenyl-1-propanol on the chiral stationary phase Chiralcel OD under linear conditions is studied. Supercritical CO2 modified with methanol is used as a mobile phase. The effect of modifier concentration, pressure
Anna M Costa et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(24), 6929-6941 (2002-06-13)
The optimization of asymmetric catalysts for enantioselective synthesis has conventionally revolved around the synthesis and screening of enantiopure ligands. In contrast, we have optimized an asymmetric reaction by modification of a series of achiral ligands. Thus, employing (S)-3,3'-diphenyl BINOL [(S)-Ph(2)-BINOL]
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 2196-2196 (1997)
Pieter Saveyn et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 25(19), 11322-11327 (2009-09-03)
The influence of the physicochemical properties of the vesicular bilayer on the sorption of poorly water soluble compounds was investigated with pulsed field gradient 1H nuclear magnetic resonance (PFG-NMR) for the case of phosphatidylcholine and dioctadecyldimethylammonium bromide (DODAB), using 4-ethylbenzyl