Fontos dokumentumok
402753
(−)-β-Pinene
≥99%
Szinonimák:
(-)-beta-Pinene, (1S)-(−)-β-Pinene, (1S,5S)-2(10)-Pinene, (1S,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
~2 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
form
liquid
optikai aktivitás
[α]25/D −22°, neat
optikai tisztaság
ee: 97% (GLC)
törésmutató
n20/D 1.478 (lit.)
bp
165-167 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
sűrűség
0.866 g/mL at 25 °C
SMILES string
[H][C@]12CCC(=C)[C@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
102.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
39 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.