Merck
W379506
Sigma-Aldrich
1,3,5-Undecatriene, mixture of 1,3(E),5(Z) and 1,3(E),5(E) isomers
≥70%, stabilized
Szinonimák:
galbanum decatriene
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)4(CH=CH)2CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.26
FEMA-szám:
3795
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
1.061
NACRES:
NA.21
grade:
Halal
Kosher
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Halal
Kosher
Teszt
≥70%
tartalmaz
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.513 (lit.)
bp
280-285 °C (lit.)
sűrűség
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
fresh; green
SMILES string
CCCCC\C=C\C=C\C=C
InChI
1S/C11H18/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3,5,7,9,11H,1,4,6,8,10H2,2H3/b7-5+,11-9+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JQQDKNVOSLONRS-JEGFTUTRSA-N
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
172.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
78 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)