Fontos dokumentumok
8.18405
Sigma-Aldrich
(1S)-(-)-α-Pinene
for synthesis
Szinonimák:
(1S)-(-)-α-Pinene, (1S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
EC index szám:
232-077-3
NACRES:
NA.22
gőznyomás
5 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
255 °C
robbanási határérték
0.8 % (v/v)
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
mp
-62 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 32 °C
sűrűség
0.86 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.855 - 0.860
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): -30.0 - -25.0 °
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
88.3 °F
Lobbanási pont (C)
31.3 °C