Fontos dokumentumok
P45680
(+)-α-Pinene
98%
Szinonimák:
(1R,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1R,5R)-2-Pinene
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]/D 35 to 54, neat
optikai tisztaság
ee: ≥85% (GLC)
öngyulladási hőmérséklet
491 °F
törésmutató
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
sűrűség
0.858 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Alkalmazás
- To prepare chiral organoboranes, which are used in the synthesis of optically active compounds and in Suzuki coupling.
- In the synthesis of chiral pyridine-type N-oxides as catalysts for the allylation of aromatic aldehydes.
- To synthesize 2,3-pinane diamine, a chiral auxiliary in several catalysts and reagents.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
91.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
33 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.