Merck
274399
Sigma-Aldrich
(−)-α-Pinene
99%, optical purity ee: ≥86% (GLC)
Szinonimák:
(-)-alpha-Pinene, (1S)-(−)-α-Pinene, (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1S,5S)-2-Pinene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.23
Beilstein:
1903790
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
eCl@ss:
39011007
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
4.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
~3 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
form
liquid
optikai aktivitás
[α]20/D −50.0 to −46.0°, neat
optikai tisztaság
ee: ≥86% (GLC)
öngyulladási hőmérséklet
491 °F
törésmutató
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
mp
-64 °C (lit.)
sűrűség
0.855 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Általános leírás
α-Pinene is a monoterpene used in industries like fragrance, pharmaceuticals, flavor, and cosmetics. It is a major component of pine oil and turpentine oil. Isomerization of α-pinene yields industrially important compounds like camphene, limonene, and p-cymene.
Alkalmazás
(−)-α-Pinene can be used:
  • To prepare chiral γ-amino alcohols, which are used as catalysts for the preparation of chiral 1-aryl-1-propanols using aromatic aldehydes.
  • As a substrate in the study of its t-BuOOH mediated oxidation catalyzed by Co(II) complex.
  • As a starting material for the synthesis of polyfunctionalized cyclobutane derivatives.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
88.3 °F
Lobbanási pont (C)
31.3 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Isomerisation of alpha-pinene using modified montmorillonite clays
Yadav MK, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 216(1), 51-59 (2004)
Isomerization of alpha-pinene over dealuminated ferrierite-type zeolites
Rachwalik R, et al.
J. Catal., 252(2), 161-170 (2007)
Co (II) catalysed oxidation of alpha-pinene by molecular oxygen: Part III
Lajunen MK
J. Mol. Catal. A: Chem., 169(1-2), 33-40 (2001)
Enantioselective addition of diethylzinc to aldehydes catalyzed by ?-amino alcohols derived from (+)-and (-)-a-pinene.
Szakonyi Z, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 17(2), 199-204 (2006)
Divergent routes to chiral cyclobutane synthons from (−)-alpha-pinene and their use in the stereoselective synthesis of dehydro amino acids
Moglioni AG, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 65(13), 3934-3940 (2000)