Merck
W290238
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-α-Pinene
97%, FG
Szinonimák:
(+)-α-Pinene, (1R,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1R,5R)-2-Pinene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.23
FEMA-szám:
2902
Beilstein:
2038653
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2113
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
1.004
NACRES:
NA.21
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Teszt
97%
optikai aktivitás
[α]20/D +42°, neat
öngyulladási hőmérséklet
491 °F
törésmutató
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
sűrűség
0.858 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
α-pinene and β-pinene
Érzékszervi
woody; camphoraceous; pine
SMILES string
CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Általános leírás
(1R)-(+)- α-Pinene is a volatile monoterpene mainly found in the essential oil of aromatic plants.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
91.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
33 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Insecticidal properties of essential plant oils against the mosquito Culex pipiens molestus (Diptera: Culicidae).
Traboulsi AF, et al.
Pest Management Science, 58(5), 491-495 (2002)
Antimicrobial agents from plants: antibacterial activity of plant volatile oils.
Dorman HJD & Deans SG
Journal of Applied Microbiology, 88(2), 308-316 (2000)