Merck
P45702
Sigma-Aldrich
(−)-α-Pinene
98%, optical purity ee: ≥81% (GLC)
Szinonimák:
(-)-alpha-Pinene, (1S)-(−)-α-Pinene, (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1S,5S)-2-Pinene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.23
Beilstein:
1903790
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
eCl@ss:
39011007
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
4.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
~3 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]22/D −42°, neat
optikai tisztaság
ee: ≥81% (GLC)
öngyulladási hőmérséklet
491 °F
törésmutató
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
mp
-64 °C (lit.)
sűrűség
0.874 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
88.3 °F
Lobbanási pont (C)
31.3 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)