Merck
80599
Supelco
(−)-α-Pinene
analytical standard
Szinonimák:
(1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1S,5S)-2-Pinene
Méret kiválasztása
1 ML
20 600,00 Ft
5 ML
80 800,00 Ft
20 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 ML
20 600,00 Ft
5 ML
80 800,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.23
Beilstein:
1903790
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
eCl@ss:
39011007
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
20 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
optikai aktivitás
[α]20/D −50±2°, neat
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.466
bp
156-158 °C (lit.)
sűrűség
0.858 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=CC[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Általános leírás
(−)-α-Pinene is a volatile mono-terpenoid compound[1][2], that is found in the resins of pine trees and other conifers.[1] It contains an endocyclic double bond in its structure.[2]
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica cannabis cinnamomum echinacea echinacea eucalyptus salvia thymus valeriana
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
88.3 °F
Lobbanási pont (C)
31.3 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lim.KT et al.
Edible Medicinal and Non Medicinal Plants: Volume 9, Modified Stems, Roots, Bulbs (2014)
Seinfeld.HJ and Pandis.NS et al.
Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change, (3) (2016)
Célia Chenebault et al.
Frontiers in microbiology, 11, 586601-586601 (2020-10-13)
Cyanobacteria, the largest phylum of prokaryotes, perform oxygenic photosynthesis and are regarded as the ancestors of the plant chloroplast and the purveyors of the oxygen and biomass that shaped the biosphere. Nowadays, cyanobacteria are attracting a growing interest in being