Fontos dokumentumok
W235601
p-Cymene
≥97%, FG
Szinonimák:
1-Isopropyl-4-methylbenzene, 4-Isopropyltoluene
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
4.62 (vs air)
gőznyomás
1.5 mmHg ( 20 °C)
3.7 mmHg ( 37.7 °C)
Teszt
≥97%
öngyulladási hőmérséklet
817 °F
robbanási határérték
5.6 %
törésmutató
n20/D 1.490 (lit.)
bp
176-178 °C (lit.)
sűrűség
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
spicy; woody; citrus
SMILES string
CC(C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
125.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
52 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?