Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.413
sűrűség
1.093 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
hydroxyl
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
SMILES string
COC(=O)C(C)O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)4(6)7-2/h3,5H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LPEKGGXMPWTOCB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
123.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?