Merck
W241415
Sigma-Aldrich
Ethyl acetate
greener alternative
natural, ≥99%, FCC, FG
Szinonimák:
EtOAc
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COOC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.11
FEMA-szám:
2414
Beilstein:
506104
EC-szám:
Európai Tanács szám:
191
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.001
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
fruity; ethereal
grade:
FG
Kosher
natural
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
gőzsűrűség
3 (20 °C, vs air)
gőznyomás
73 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
801 °F
eltarthatósági idő
60 mo.
robbanási határérték
2.2-11.5 %, 38 °F
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Formátum
neat
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
fruity; ethereal
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ethyl acetate can be used as a flavoring agent in the food industry. It is one of the volatile components identified in Spirulina platensis.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Alkalmazás
  • New piperazine derivatives helvamides B-C from the marine-derived fungus Penicillium velutinum ZK-14 uncovered by OSMAC (One Strain Many Compounds) strategy.: Ethyl acetate is utilized as a solvent to isolate new bioactive compounds from marine fungi, indicating its crucial role in drug discovery and natural product research (Borkunov et al., 2024).
  • Thermodynamic Analysis of Eplerenone in 13 Pure Solvents at Temperatures from 283.15 to 323.15 K.: This article provides comprehensive data on the solubility and thermodynamics of pharmaceutical compounds in ethyl acetate, demonstrating its importance in pharmaceutical formulations (Liu et al., 2024).
  • Disruption of NADPH Homeostasis by Total Flavonoids from Adinandra nitida Merr. ex Li Leaves Triggers ROS-Dependent p53 Activation Leading to Apoptosis in Non-Small Cell Lung Cancer Cells.: Ethyl acetate is used to extract bioactive flavonoids, contributing to research in cancer treatment by demonstrating the pro-apoptotic effects on lung cancer cells (Lan et al., 2024).
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Antibacterial activity of volatile component and various extracts of Spirulina platensis
Ozdemir G, et al.
Phytotherapy Research, 18(9), 754-757 (2004)
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 940-941 (1997)
Junwei Liu et al.
Planta, 241(6), 1435-1451 (2015-02-27)
Strigolactone changes and cross talk with ABA unveil a picture of root-specific hormonal dynamics under stress. Strigolactones (SLs) are carotenoid-derived hormones influencing diverse aspects of development and communication with (micro)organisms, and proposed as mediators of environmental stimuli in resource allocation
K J S Anand et al.
British journal of anaesthesia, 101(5), 680-689 (2008-08-30)
Relationships between plasma morphine concentrations and neonatal responses to endotracheal tube (ETT) suctioning are unknown in preterm neonates. Ventilated preterm neonates (n=898) from 16 centres were randomly assigned to placebo (n=449) or morphine (n=449). After an i.v. loading dose (100
Tsukasa Horiyama et al.
PloS one, 9(9), e108642-e108642 (2014-09-27)
Escherichia coli produces the iron-chelating compound enterobactin to enable growth under iron-limiting conditions. After biosynthesis, enterobactin is released from the cell. However, the enterobactin export system is not fully understood. Previous studies have suggested that the outer membrane channel TolC